Imprimer
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57428-250MG PC57428-1G PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA 174 EUR
APOSPC57428-250MG APOSPC57428-1G APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
Poids moléculaire: 256.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD34181141
Numéro CAS: 2676196-07-7