Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57421-250MG PC57421-1G PC57421-5G
APOSPC57421-250MGEA 174 EUR
APOSPC57421-250MG APOSPC57421-1G APOSPC57421-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃BrF₄O
Numéro MDL: MFCD28739074
Numéro CAS: 1807145-20-5