Imprimer
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57420-250MG PC57420-1G PC57420-5G
APOSPC57420-250MGEA 174 EUR
APOSPC57420-250MG APOSPC57420-1G APOSPC57420-5G
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Poids moléculaire: 285.01 g/mol
Numéro CAS: 2385518-14-7