3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-Chloro-5-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₈H₃ClF₃IO |
Numéro MDL:
MFCD33566604 Numéro CAS: 2570109-75-8 |