Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57296-250MG PC57296-1G PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA 125 EUR
APOSPC57296-250MG APOSPC57296-1G APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Numéro MDL: MFCD33404165
Numéro CAS: 2091679-19-3