Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG PC57116-1G PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA 102 EUR
APOSPC57116-250MG APOSPC57116-1G APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Numéro MDL: MFCD19105411
Numéro CAS: 1316273-53-6