Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57115-1G PC57115-5G PC57115-10G
APOSPC57115-1GEA 21.9 EUR
APOSPC57115-1G APOSPC57115-5G APOSPC57115-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 266.0147 g/mol
Numéro MDL: MFCD13185874
Numéro CAS: 1214334-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III