Imprimer
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56996-250MG PC56996-1G PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA 174 EUR
APOSPC56996-250MG APOSPC56996-1G APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₄I
Numéro CAS: 2383867-89-6