Imprimer
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 116 EUR
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
Numéro MDL: MFCD18391107
Numéro CAS: 1261671-65-1