Imprimer
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 203 EUR
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrClF₄
Poids moléculaire: 291.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD31696997
Numéro CAS: 2090498-26-1
UN: 3265
ADR: 8 II