5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O Poids moléculaire: 226.56 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD31696995 Numéro CAS: 134099-23-3 |