Imprimer
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 157 EUR
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃N
Numéro MDL: MFCD24645334
Numéro CAS: 1374298-68-6