Imprimer
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 395 EUR
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Numéro MDL: MFCD18256211
Numéro CAS: 1256817-25-0