Imprimer
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53635-250MG PC53635-1G PC53635-5G
APOSPC53635-250MGEA 190 EUR
APOSPC53635-250MG APOSPC53635-1G APOSPC53635-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₃BrF₆O₂
Numéro MDL: MFCD34169323
Numéro CAS: 2676196-04-4