Imprimer
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53632-250MG PC53632-1G PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA 174 EUR
APOSPC53632-250MG APOSPC53632-1G APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Numéro MDL: MFCD30717684
Numéro CAS: 878745-29-0