Imprimer
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[3-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53631-250MG PC53631-1G PC53631-5G
APOSPC53631-250MGEA 183 EUR
APOSPC53631-250MG APOSPC53631-1G APOSPC53631-5G
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone