4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrFIO |
Numéro MDL:
MFCD18910206 Numéro CAS: 1379347-43-9 |