Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 154 EUR
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFIO₂
Numéro MDL: MFCD30297369
Numéro CAS: 1870155-80-8