Imprimer
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52530-250MG PC52530-1G PC52530-5G
APOSPC52530-250MGEA 116 EUR
APOSPC52530-250MG APOSPC52530-1G APOSPC52530-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Numéro MDL: MFCD27925456
Numéro CAS: 55805-06-6