Imprimer
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans,trans-Hexa-2,4-diène-1-ol
OR13712-10G OR13712-5G
APOSOR13712-10GEA 42.2 EUR
APOSOR13712-10G APOSOR13712-5G
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol 95%
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 80/12 mm °C
Point de fusion: 27…33 °C
Densité: 0.871
Point éclair: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00002925
Numéro CAS: 17102-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III