Imprimer
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isonicotinic acid N-oxide, 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxylic acid, 4-Carboxypyridine 1-oxide, Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinic acid-N-oxide 98%
Isonicotinic acid-N-oxide
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 469/760 mm °C
Point de fusion: 270 °C
Densité: 1,34
Point éclair: 237,4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006209
Numéro CAS: 13602-12-5