Imprimer
Carbonate d'éthylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.8 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Carbonate d'éthylène 98%
Carbonate d'éthylène
Formule: C₃H₄O₃
Point d'ébullition: 243 - 244/740 mm °C
Point de fusion: 35 - 38 °C
Densité: 1,321
Point éclair: 143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1