Imprimer

3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR64746-100MG OR64746-250MG
APOSOR64746-100MGEA 109 EUR
APOSOR64746-100MG APOSOR64746-250MG
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4,5-Trichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₅Cl₃N₂
Numéro MDL: MFCD32862646
Numéro CAS: 2645418-49-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR