Imprimer
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 174 EUR
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formule: C₉H₁₀N₄S
Poids moléculaire: 206.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD32857216
Numéro CAS: 2594436-05-0