Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 371 EUR
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Numéro MDL: MFCD30297360
Numéro CAS: 1067882-55-6