Imprimer
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 928 EUR
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₂S
Poids moléculaire: 275.094 g/mol
Numéro MDL: MFCD07701147
Numéro CAS: 826995-57-7