2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
|
Formule:
C₈H₂F₅NO Poids moléculaire: 223.1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD28791002 Numéro CAS: 1803828-42-3 UN: 3276 |