2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂F₅NO Poids moléculaire: 223.1 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD28791008 Numéro CAS: 1806290-43-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |