Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502464-250MG PC502464-1G PC502464-5G
APOSPC502464-250MGEA 190 EUR
APOSPC502464-250MG APOSPC502464-1G APOSPC502464-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O₂
Numéro MDL: MFCD31561158
Numéro CAS: 2244087-04-3