Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502457-250MG PC502457-1G PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA 174 EUR
APOSPC502457-250MG APOSPC502457-1G APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
Poids moléculaire: 291.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD31561157
Numéro CAS: 2244081-55-6
UN: 3265
ADR: 8 II