Imprimer
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502455-250MG PC502455-1G PC502455-5G
APOSPC502455-250MGEA 174 EUR
APOSPC502455-250MG APOSPC502455-1G APOSPC502455-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Numéro MDL: MFCD28399110
Numéro CAS: 1800231-21-3