Imprimer
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 58 EUR
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formule: C₂₄H₃₇ClNPPd
Point de fusion: 167 - 170 °C
Numéro MDL: MFCD21608496
Numéro CAS: 1375325-71-5