Imprimer
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4,5-difluoronitrobenzene
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 21.9 EUR
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point d'ébullition: 225,3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06808551
Numéro CAS: 321-17-5