Imprimer
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 203 EUR
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrCl₂F
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28346557
Numéro CAS: 1803784-34-0
UN: 3261
ADR: 8,III