Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 185 EUR
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFNO
Numéro MDL: MFCD23707400
Numéro CAS: 1427452-84-3