Imprimer
Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Perfluoroethane sulphonate, 1,1,2,2,2-Pentafluoroethanesulphonic acid
PC49706-250MG PC49706-1G
APOSPC49706-250MGEA 331 EUR
APOSPC49706-250MG APOSPC49706-1G
Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Pentafluoroethane sulphonic acid
May be present as the hydrate.
Formule: C₂HF₅O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861156
Numéro CAS: 354-88-1
UN: 2586
ADR: 8,III