Imprimer
Calcium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53079-1G PC53079-25G PC53079-5G
APOSPC53079-1GEA 79.9 EUR
APOSPC53079-1G APOSPC53079-25G APOSPC53079-5G
Calcium hexafluorophosphate
Calcium hexafluorophosphate
Formule: Ca₂PF₆
Numéro MDL: MFCD28963758
Numéro CAS: 78415-39-1
UN: 3260
ADR: 8,II