Imprimer
Triphenylphosphine polymer bound 1,4 - 2,0 mmol/g sur Polystyrène, "cross-linked" 1% DVB 200 - 400 mesh
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triphenylphosphine resin
IN3722-5G IN3722-25G IN3722-100G
APOSIN3722-5GEA 50.9 EUR
APOSIN3722-5G APOSIN3722-25G APOSIN3722-100G
Triphenylphosphine polymer bound 1,4 - 2,0 mmol/g sur Polystyrène, "cross-linked" 1% DVB 200 - 400 mesh
Triphenylphosphine polymer bound
Formule: C₁₈H₁₅P
Numéro MDL: MFCD20489348
Numéro CAS: 39319-11-4