2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 165 °C |
Numéro MDL:
MFCD00211068 Numéro CAS: 16947-63-0 |