Imprimer
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 102…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078260
Numéro CAS: 2420-94-2