Imprimer
1,10-Diaminodécane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR51847-25G OR51847-100G OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA 21.9 EUR
APOSOR51847-25G APOSOR51847-100G APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodécane
1,10-Diaminodécane
Formule: C₁₀H₂₄N₂
Point d'ébullition: 140/12 mm °C
Point de fusion: 59…61 °C
Numéro MDL: MFCD00008151
Numéro CAS: 646-25-3
UN: 3259
ADR: 8,III