1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formule:
C₈H₈Br₂O |
Numéro MDL:
MFCD17169084 Numéro CAS: 1148110-16-0 UN: 3261 ADR: 8,III |