Imprimer
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3,4-Dihydro-1H-isochromen-1-ylmethyl)amine, C-Isochroman-1-ylmethylamine
OR322556-100MG OR322556-250MG OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA 116 EUR
APOSOR322556-100MG APOSOR322556-250MG APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Poids moléculaire: 163.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00457645
Numéro CAS: 19158-90-8