Imprimer

Acide 4-bromo-m-toluique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Acide 4-bromo-3-méthylbenzoïque

OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
Acide 4-bromo-m-toluique
Acide 4-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 212 - 216 °C
Numéro MDL: MFCD00039526
Numéro CAS: 7697-28-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR