Acide 3-bromo-2-chlorobenzoïque
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Point de fusion: 163 - 170 °C |
Numéro MDL:
MFCD01569399 Numéro CAS: 56961-27-4 |