Imprimer
cis-2,6-Diméthylmorpholine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR16456-5G OR16456-1G OR16456-25G
APOSOR16456-5GEA 24.8 EUR
APOSOR16456-5G APOSOR16456-1G APOSOR16456-25G
cis-2,6-Diméthylmorpholine 97%
cis-2,6-Diméthylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 140 - 142/760 mm °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,935
Point éclair: 41 °C
Numéro MDL: MFCD00078428
Numéro CAS: 6485-55-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III