Imprimer
Indole-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indole-3-carbonitrile
Indole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 179 - 182 °C
Numéro MDL: MFCD00022717
Numéro CAS: 5457-28-3