2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Difluorohydroquinone
Formule:
C₆H₄F₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04038791 Numéro CAS: 124728-90-1 |