Imprimer
Diméthacrylate d'éthylène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 35 EUR
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Diméthacrylate d'éthylène 95%
Diméthacrylate d'éthylène
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 98 - 100 °C
Point de fusion: −40 °C
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008590
Numéro CAS: 97-90-5