Imprimer
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anthranilonitrile, 2-Amino-3-cyano-6-fluorobenzotrifluoride
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 139 EUR
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850042
Numéro CAS: 1440535-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III